Documentos clave
58217
Supelco
Column Blank for HPLC
I.D. × O.D. × L 10 mm × 1/2 in. × 25 cm
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
D.I. × D.E. × L
10 mm × 1/2 in. × 25 cm
Descripción general
Cada estuche incluye una columna en blanco de acero inoxidable 316 de calibre preciso y pulido, dos uniones reductoras externas de volumen cero muerto (uniones internas con blancos de 10mm DI) con tuercas y férrulas para
tubería de 1/16 in. diámetro externo, y dos fritas de 2 μm.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)