Documentos clave
57610-U
Supelco
Cartuchos Rezorian A161
size 1 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41115724
Formulario
prepacked column
envase
pkg of 6 ea
técnicas
LPLC: suitable
tamaño
1 mL
superficie
800-900 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene, spherical, reagent grade
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño medio de partícula
120 μm
tamaño de poro
110-175 Å pore diameter
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Los cartuchos desechables Rezorain A161, con punta de jeringa Luer-Lock ofrecen rapidez y comodidad para aislar, purificar y concentrar biomoléculas de muestras acuosas. Rellenos con una resina adsorbente hidrofóbica, macroreticular, de alta eficiencia (Tabla 1), los cartuchos Rezorian A161 son especialmente diseñados para separaciones farmacéuticas - biomoleculares. Podemos preparar los cartuchos Rezorian a medida con una
variedad de resinas - por favor indíquelo.
Aplicación
Rezorian A161 cartridge was used to perform dynamic column experiment to verify the direct separation of radionuclides from liquid decontamination waste and to determine Cu, Cd, Mo, As and Sb elements in biological samples.
Información legal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Use of new composite materials for the determination of Cu, Cd, Mo, As, and Sb in biological samples by radiochemical neutron activation analysis.
Lucanikova, M., et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 269, 463-468 (2006)
Separation of radionuclides from spent decontamination solutions onto selective inorganic-organic composite absorbers.
Rosikova, K., et al.
Czechoslovak Journal of Physics, 53, A603-A610 (2003)