Key Documents
57609-U
Supelco
Kit de tubo Rezorian vacío con fritas de PE
volume 1 mL, luer plugs and caps included, pk of 50
Sinónimos:
empty Rezorian cartidge, 3 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41115724
NACRES:
NB.21
packaging
pk of 50
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
volume
1 mL
application(s)
food and beverages
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)