57355-U
SPME Fiber Assembly
PEG, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 60 μm (PEG)
Sinónimos:
CW/PEG Fiber Assembly
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SPME fiber assembly, Carbowax-Polyethylene Glycol (PEG) Coating, needle size 23 ga, df 60 μm(PEG, metal alloy fiber, for use with manual holder
Materiales
metal alloy fiber
plain purple hub
tamaño de la aguja
23 ga
envase
pkg of 3 × ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
60 μm (PEG)
técnicas
solid phase microextraction (SPME): suitable
fibra Al
1 cm
grupo activo de la matriz
PEG coating
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with manual holder
categoría alternativa más sostenible
, Aligned
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)