Key Documents
57225-U
Supelco
Tubo de SPE SupelcleanENVI-Chrom P
bed wt. 250 mg, volume 6 mL, pk of 30
Sinónimos:
polymeric RP SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Quality Level
agency
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
product line
Supelclean
composition
bed wt., 250 mg
packaging
pk of 30
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
900 m2/g
volume
6 mL
matrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
matrix active group
polystyrene-divinylbenzene phase
diameter
80-160 μm
pore size
20-300 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Co-polímero Estireno/divinil benceno
Mecanismo de Retención: Fase Reversa o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas
• Tamaño partícula: 80-160 μm; Forma Esférica; Tamaño Poro: 110-175 Å; Área Superficial: 900 m2/g
• Altamente reticulado, neutro, estirenodivinilbenceno especialmente limpio, resina utilizada para retener compuestos hidrofóbicos con alguna funcionalidad hidrofílica bajo condiciones de fase reversa
• Altamente resistente a condiciones de pH extremas
• Aplicacione típicas incluyen compuestos aromáticos, fenólicos de matrices de muestras acuosas
• Utilizado para fenoles contaminantes prioritarios de muestras acuosas
Legal Information
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Ver todo
Protocolos
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Analytical standard separation of various phenols for research and industrial applications.
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE