Documentos clave
57192-U
Supelco
PlatePrep 96-well Vacuum Manifold
Manifold only
Sinónimos:
96-well SPE plate vacuum manifold
About This Item
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
Quality Level
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
General description
Das PlatePrep Vakuum-Extraktionsgerät besteht aus einem durchsichtigen Oberteil aus Acrylglas, für ein leichteres Beobachten der Flussraten während der Verarbeitung der SPE-96-Well-Plate. Der untere Teil aus Polypropylen bietet eine hervorragende chemische Widerstandsfähigkeit. Ein angebrachtes Vakuum-Manometer mit Belüftungsventil ermöglicht die Flusskontrolle für die Well-Plate.
Verwenden Sie dieses kompakte Vakuum-Extraktionsgerät in Verbindung mit einer Discovery SPE-96-Well-Plate, um bis zu 96 Proben gleichzeitig bearbeiten zu können. Die Steuerung durch ein einziges Ventil, die parallele Bearbeitungskapazität und eine gleichförmige Flussdynamik ermöglichen eine einfachere Methodenentwicklung und eine größere Reproduzierbarkeit. Nicht verwendete Zellen können abgedeckt und zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden.
96-Well Plate Starter Kit enthält:
  • 1 PlatePrep Vacuum-Extraktionsgerät
  • 1 96-Square-Well Sammelplatte, 2 mL, PP
  • 2 Einweg-Reservoir/Abfallschalen, PVC
  • 1 96 Square-Well Abdeckmatte zum Durchstechen
  • 5 Reagenzienreservoirs
  • 1 Röhrchengestell mit 96 1.2 mL PP-Röhrchen (Cluster-Tube Rack)
Application
  • Quantitation of Trastuzumab and an Antibody to SARS-CoV-2 in Minutes Using Affinity Membranes in 96-Well Plates.: Demonstrating the efficiency of 96-well plates with vacuum manifolds in rapid immunological assays, this study highlights a method to quickly quantify antibodies, crucial for responsive disease management and treatment verification in clinical and research settings (Tan et al., 2022).
  • High-Throughput Flow-Through Direct Immunoassays for Targeted Bacteria Detection.: This research utilizes 96-well plate formats to enhance the throughput and sensitivity of bacterial detection assays. The integration of vacuum manifolds streamlines sample processing, which is vital for environmental monitoring and clinical diagnostics (Chorti et al., 2021).
  • Sample Preparation for High-Throughput Urine Proteomics Using 96-Well Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Membranes.: Exploring the capabilities of 96-well plates in proteomics, this study outlines methods for preparing urine samples for mass spectrometry, aiming to standardize high-throughput proteomic analyses, which are essential for biomarker discovery and disease diagnostics (Ahmed et al., 2021).
  • MStern Blotting-High Throughput Polyvinylidene Fluoride (PVDF) Membrane-Based Proteomic Sample Preparation for 96-Well Plates.: Addressing the challenges in proteomic sample preparation, this study presents a novel method that uses 96-well plates to enhance the efficiency and reproducibility of protein analyses, crucial for biochemical research and therapeutic development (Berger et al., 2015).
  • Semiautomated Sample Preparation for Protein Stability and Formulation Screening via Buffer Exchange.: This article showcases the use of 96-well vacuum manifolds in streamlining the buffer exchange process in protein formulation studies, a critical step in pharmaceutical development to ensure the stability and efficacy of therapeutic proteins (Ying et al., 2016).
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Meng Xu et al.
Protein expression and purification, 170, 105608-105608 (2020-02-18)
The Car9 affinity tag is a dodecameric silica-binding peptide that can be fused to the N- and C-termini of proteins of interest to enable their rapid and inexpensive purification on underivatized silica in a process that typically relies on l-lysine
David Kvaskoff et al.
Clinical chemistry, 62(4), 639-646 (2016-02-19)
The noncalcemic actions of vitamin D in multiple organs are now widely recognized. Vitamin D status has been linked with a wide variety of conditions, which has led to an increasing demand for vitamin D screening. In particular, there is
Artículos
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Novel sample prep technique coupled with the unique selectivity of the Ascentis Express F5 column enables a fast and simplified bioanalytical method for associated vitamin D metabolites.
Using HybridSPE-Phospholipid, Ascentis Express, and Other LC-MS Workflow Components
Protocolos
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.
The conversion of clinical methods to LC/MS/MS offers advantages; however, is accompanied by a few limitations, notably interference effects from the endogenous sample matrix.