Documentos clave
57058
Supelco
Supelclean ENVI-Florisil® SPE Tubes
PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
Sinónimos:
Tubos de SPE Supelclean ENVI-Florisil®
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
Materiales
PTFE frit
Nivel de calidad
Línea del producto
Supelclean
composición
bed wt., 500 mg
envase
pk of 54
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
Matriz
ENVI-Florisil® magnesium silicate
grupo activo de la matriz
Florisil phase
diámetro
100-200 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Descripción general
Silicato de Magnesio
Mecanismo de Retención: Fase Normal o Adsorción
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Orgánicas
• Mesh: 100/120; Disponible con fritas de Teflón o Acero Inoxidable
• Testado para la Agencia de Protección MedioAmbiental de E.E.U.U. (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) declaración de trabajo para pesticidas
• Material altamente polar que adsorbe fuertemente compuesto polares de matrices no polares bajo condiciones de fase normal
• Aplicaciones típicas incluyen alcoholes, aldehidos, aminas, herbicidas, pesticidas, PCBs, Cetonas, compuestos nitro, ácidos orgánicos, y fenoles
Información legal
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)