Documentos clave
57031-U
Supelco
Tapa del colector Visiprep (válvulas de control de flujo y junta incluidas)
for use with standard, 12-port model
Sinónimos:
V.M.COVER W/12 CONTROL VALVES AND GASKET
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
aplicaciones
food and beverages
compatibilidad
for use with standard, 12-port model
Nota al pie de página
Incluido con el Distribuidor de Vacío Visiprep 12-puertos (57030-U)
Información legal
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)