55072
Upchurch Tubing Adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Productos recomendados
Materiales
PEEK adapter (one-piece design)
envase
pkg of 1 ea
Adaptador
male Luer (lock hub-quick connect)
1/4-28 female
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)