Documentos clave
54282-U
Supelco
Supelclean Z-Sep/C18 Mixed Bed SPE Tube
About This Item
Código UNSPSC:
41104018
NACRES:
NB.21
Materiales
PE frit (20/40 μm)
polypropylene hardware
Nivel de calidad
composición
Bed wt., 420 mg
envase
pk of 30 ×
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
6 mL
aplicaciones
food and beverages
Descripción general
This products was developed for pesticide residue analysis in livestock products. The Supelclean Z-Sep/C18 mixed bed tube consists of a mixed bed with Z-Sep sorbent (Zirconia coated silica gel) and ODS (C18) silica gel. Use for samples that contain high polarity pesticides.
Información legal
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)