Documentos clave
52691-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-SCX
bed wt. 5 g, volume 20 mL, pk of 20
About This Item
Código UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiales
polypropylene tube
composición
bed wt., 5 g
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
20 mL
Matriz
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
sulfonic acid bonding
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
capacidad
0.8 meq/g total capacity
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
Descripción general
Mecanismo de Retención: Intercambio Catiónico
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas u Orgánicas
  • Un grupo funcional benceno sulfónico ácido, unida poliméricamente, pKa (< 1.0)
  • El contraión es H+
  • El soporte Silica permite el uso de disolventes muy orgánicos (no se encoge/hincha)
  • Capacidad excelente (0.8 meq/g) para la limpieza de las soluciones de reacciones de química combinatoria de fase (eliminando moléculas diana de subproductos de reacción y exceso de reactivos)
  • La presencia del anillo de benceno ofrece algunas capacidades modo-mezclado (interacciones hidrofóbicas) que serían consideradas cuando se extraen cationes de matrices acuosas
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.
Melamine was extracted from milk using Supelco® Discovery® DSC-SCX SPE tubes. Analysis was performed by HPLC, using an Ascentis® Express HILIC column.