504815
Tubo de SPE Supelclean™ LC-SAX
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
Nivel de calidad
composición
bed wt., 100 mg
envase
pk of 108
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
1 mL
Matriz
silica gel
grupo activo de la matriz
SAX phase
quaternary amine, Cl- counterion
diámetro
40-45 μm
tamaño de poro
60 Å
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
ion exchange
Descripción general
Aplicación
- Folic acid in infant milk formula prior to its determination by isotope dilution-liquid chromatography-tandem mass spectrometry (ID-LC-MS/MS).
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolos
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.