52625-U
Tubo de SPE Discovery® DPA-6S
bed wt. 250 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm)
polypropylene
Nivel de calidad
composición
bed wt., 250 mg
envase
pk of 54
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
3 mL
impurezas
<5% Water content
Matriz
polyamide resin base material
grupo activo de la matriz
amide, poly- phase
tamaño de partícula
50-160 μm
intervalo de pH
4.5-7.5(surface pH)
densidad aparente
0.2‑0.3 g/mL
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones acuosas o metanólicas
- Resina de poliamida: Tamaño de partícula: 50-160μm, Surf pH: 4,5-7,5, Densidad: 0,2-0,3 cm3/g, Contenido de agua: < 5 % Usada para la adsorción de compuestos polares (grupos -OH, compuestos esp. fenólicos) de soluciones acuosas o metanólicas en mecanismo de fase inversa mediante fuertes enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo del compuesto y los grupos amida de la resina
- Útil para la extracción de taninos, clorofila, ácido húmico, terpenoides farmacológicamente activos, flavanoides, ácido gálico, catecol A, ácido protocatequínico y fluoroglucinol
- También es útil para la extracción de analitos estructuralmente distintos de la misma muestra
- Retiene quinonas de modo irreversible
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.