50859-U
Ascentis® Express 90 Å F5 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Sinónimos:
Core-shell (SPP) Fused Core PFP HPLC column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express F5, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L43
product line
Ascentis®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Ascentis®
packaging
1 ea of
parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
technique(s)
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
5 cm × 2.1 mm
surface area
120 m2/g
impurities
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
matrix active group
PFP (pentafluorophenyl) phase
particle size
2 μm
pore size
90 Å pore size
operating pH
2-8
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).
Las moléculas pequeñas son iones y compuestos de peso molecular normalmente inferior a 900 dalton. Estos compuestos pueden separarse y analizarse con eficacia mediante HPLC, UHPLC y LC-MS utilizando principalmente partículas de sílice o fases estacionarias monolíticas con una amplia gama de composiciones químicas de la columna (modificaciones).
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).