Merck
504823
Supelco
SPME Portable Field Sampler
greener alternative
coating PDMS
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
material
fused silica SPME fiber
needle size
24 ga
packaging
pack of 2
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
PDMS coating
application(s)
food and beverages
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Concentra y Almacena Analitos de Agua; Aire de recintos cerrados ¿ El muestreador portátil de campo es una manera eficiente y económica de extraer y transportar compuestos volátiles y semivolátiles de muestras de campo. Los compuestos extraídos son sellados de forma segura detrás de una septa reemplazable. La tabla 1 muestra que las pérdidas de pesticidas extraídos y almacenados en un muestreador portátil de campo fueron significativamente menores que las pérdidas cuando son almacenados en agua. El muestreador puede ser reutilizado 50-100 veces, y es desechado cuando la fibra no es útil.
El muestreador portátil de campo también detecta eficientemente compuestos orgánicos en el aire. En nuestros estudios, el muestreador nos permitió monitorear solventes típicos de HPLC y GC en niveles de ppb en el aire del laboratorio. Dos fibras están disponibles: una fibra polimetilsiloxane (PDMS)/Carboxen para trazas de volátiles, y una fibra PDMS de uso general.
El muestreador de campo consta de un polímero de larga duración, con una pieza de aluminio que actúa como barrera de temperatura durante la desorción térmica en la cromatografía de gas. Cinco posiciones en la guía eje de la aguja controlan la profundidad de inserción de la aguja dentro del vial de muestra, o dentro del puerto de inyección durante la desorción de la fibra.
* Automuestreador distribuído por Varian, Leap, and Gerstel
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
M Kovacevic et al.
Journal of chromatography. A, 918(1), 159-167 (2001-06-14)
The composition of hop essential oil is an important tool for evaluation of hop quality. As each hop variety has a typical essential oil pattern (fingerprint), hop oil analyses can be used to distinguish between hop varieties. The headspace solid-phase
I Arnault et al.
Journal of chromatography. A, 896(1-2), 117-124 (2000-11-28)
We improved GC-MS analysis of onion volatiles by comparing organic solvent partition with solid-phase microextraction (SPME) following cryo-trapping isolation and by comparing the same extraction methods on direct onion juice. Cryotrapping produces very small quantities of volatiles and therefore is
A Keszler et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(12), 5981-5985 (2001-01-16)
Volatile compounds formed in the course of the thermal decomposition of hydroperoxides during storage of sunflower oil were analyzed by headspace solid-phase microextraction sampling followed by gas chromatographic separation and mass spectral detection. The determining role of alkoxyl radicals in
B Jaillais et al.
Talanta, 48(4), 747-753 (2008-10-31)
The advantages of combined cold-trapping of cheese volatiles and solid-phase microextraction-GC are demonstrated. This method is simple, cheap, compatible with classic identification equipment, and allows in-situ sampling.
Determination of Volatile Aroma Compounds of Blaufrankisch Wines Extracted by SPME
Vas, G., et al.
Journal of Chromatographic Science, 36 (10), 505-510 (1998)