48270-U
Mezcla de diagnóstico sistemas HPLC isocráticos
certified reference material, in methanol: water (3:2) (varied conc.)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 6 × 1 mL
concentración
in methanol: water (3:2) (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
compatibilidad
for use with HPLC System Diagnostics
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Six 1 mL ampules of test compounds in methanol:water, 60:40.
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
50.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.99 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)