Merck
47863
Supelco
Ácido L-ascórbico
analytical standard
Sinónimos:
Ácido L-treoascórbico, Factor antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O6
Número de CAS:
Peso molecular:
176.12
Beilstein:
84272
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
Número E:
E300
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
solid
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type water soluble vitamin
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pH
1.0-2.5 (25 °C, 176 g/L in water)
mp
190-194 °C (dec.)
solubilidad
water: soluble 176 g/L at 20 °C
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Información sobre el gen
human ... SLC23A2(9962)
Descripción general
El ácido L-ascórbico desempeña el papel de antioxidante en las plantas en la regulación del mecanismo de las especies de oxígeno reactivo para formar peróxidos reducidos. Está presente abundantemente como antioxidante no enzimático en las plantas superiores. Pueden sintetizarlo una variedad de plantas y todos los mamíferos conocidos, excepto los primates y los cobayas. Puede utilizarse comúnmente en la prevención de la enfermedad del escorbuto.
Aplicación
Consulte el Certificado de análisis del producto para más información sobre una técnica adecuada para el equipo. Si desea más información, póngase en contacto con el servicio técnico.
El ácido L-ascórbico puede utilizarse como patrón de referencia analítico para la cuantificación del analito en muestras de frutas y zumos vegetales utilizando un sistema de inyección de flujo con la enzima ascorbato oxidasa inmovilizada.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Determination of L-ascorbic acid in fruit and vegetable juices by flow injection with immobilised ascorbate oxidase
Greenway MG and Ongomo P
Analyst, 115(10), 1297-1299 (1990)
Greenberg.MD
Metabolic Pathways: Energetics, Tricarboxylic Acid Cycle, and Carbohydrates, (3), 2014-2014 null
Ascorbic acid deficiency leads to increased grain chalkiness in transgenic rice for suppressed of L-GalLDH
Yu L, et al.
Journal of Plant Physiology, 211, 13-26 (2017)
Takashi Yoshida et al.
Nature chemical biology, 2(11), 596-607 (2006-09-26)
Transient receptor potential (TRP) proteins form plasma-membrane cation channels that act as sensors for diverse cellular stimuli. Here, we report a novel activation mechanism mediated by cysteine S-nitrosylation in TRP channels. Recombinant TRPC1, TRPC4, TRPC5, TRPV1, TRPV3 and TRPV4 of
Marc P Bradshaw et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 51(6), 479-498 (2011-09-21)
Extensive reviews of research are available on the use of ascorbic acid, and its consequent degradation pathways, in physiological conditions or food matrices. However, very little information can be found for wine-related systems. This review highlights the relevant chemistry and