Analytical standards are not ISO 17025 or 17034 certified. This level of certification is for a certified reference material such as product PHR1276.
47864
Nicotinic acid
analytical standard
Sinónimos:
3-Picolinic acid, Niacin, Pellagra preventive factor, Pyridine-3-carboxylic acid, Vitamin B3
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type water soluble vitamin
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
236-239 °C (lit.)
densidad
1.473 g/cm3 at 25 °C
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4H,(H,8,9)
Clave InChI
PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CYP1A2(1544)
rat ... Chrnb2(54239)
Productos recomendados
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
379.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
193 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
questo standard è certificato iso17034 o iso 17025?
1 answer-