47102
n-Paraffin Mix C10,C12,C14,C16
certified reference material, (varied conc.)
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
ASTM® D5442
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
concentración
(varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)