Documentos clave
47100
Supelco
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8
(varied conc.), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D5442
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
concentración
(varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 may be used for determining column resolution, retention times, and response factors.
n-Paraffin Mix C5,C6,C7,C8 of analytical standard grade, is used for the analysis of petroleum waxes using gas chromatography (GC) technique.
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
0.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.5 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)