47083-U
Formaldehído solution
stabilized with methanol, ~37 wt. % in H2O, certified reference material
Sinónimos:
Formalina
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
densidad de vapor
1.03 (vs air)
presión de vapor
52 mmHg ( 37 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
572 °F
contiene
~37% water in methanol as stabilizer
envase
pkg of 1 mL
concentración
~37 wt. % in H2O
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
densidad
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
idoneidad
suitable for manufacturing use (Laboratory chemicals)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clave InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
133.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
56.11 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Formaldehyde solution
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.