442669
Decane
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
densidad de vapor
4.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
410 °F
lim. expl.
2.6 %
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
densidad
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
petroleum
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
It may be used as an extraction solvent of headspace single-drop microextraction (HS-SDME) with droplet derivatization for the determination of hexanal and heptanal in human blood by GC-MS.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane