Merck
457116
Sigma-Aldrich
Decane
anhydrous, ≥99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)8CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
142.28
Beilstein:
1696981
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.06
bp:
174 °C (lit.)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.9 (vs air)
presión de vapor
1 mmHg ( 16.5 °C)
3.77 mmHg ( 37.7 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
410 °F
lim. expl.
2.6 %
impurezas
<0.005% water
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.411 (lit.)
bp
174 °C (lit.)
mp
−30 °C (lit.)
densidad
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clave InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Decane (C10 H12) is an acyclic saturated hydrocarbon.
Aplicación
Decane has been used as an organic solvent for nanocrystal suspension.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Decane-1,2-diol derivative might prevent cancer development.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Chemistry, An Introduction to General, Organic, and Biological Chemistry (2016)
Optical Properties of CdSe/ZnS Nanocrystals
Gaigalas AK, et al.
Journal of research of the national institute of standards and technology, (119), 610-628 (2014)
Hyunjoong Chung et al.
Nature communications, 9(1), 278-278 (2018-01-20)
Martensitic transition is a solid-state phase transition involving cooperative movement of atoms, mostly studied in metallurgy. The main characteristics are low transition barrier, ultrafast kinetics, and structural reversibility. They are rarely observed in molecular crystals, and hence the origin and
Brocilo D, et al.
IEEE International Conference on Dielectric Liquids (ICDL). 2011 null
n-Decane.
Bond AD and Davies JE.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 58(2), 196-197 (2002)
Protocolos
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane