Merck
43043
Supelco
Pivaloyl-L-carnitine
analytical standard
Sinónimos:
(2R)-3-Carboxy-2-(2,2-dimethyl-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H23NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
245.32
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -38.0 to -32.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
impurities
≤10% water (calculated from elemental analysis)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[N+](C[C@H](OC(C(C)(C)C)=O)CC([O-])=O)(C)C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)