33322-U
Plug for shell vial
natural polyethylene (starburst design), pkg of 200 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
natural polyethylene (starburst design)
envase
pkg of 200 ea
Descripción general
The closures have the starburst design for easier needle penetration.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)