Documentos clave
29757-U
Supelco
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, average thickness 4 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
descripción
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parámetros
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
grosor promedio
4 μm
df
4 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.32 mm
grupo activo de la matriz
Silica phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
tipo de columna
capillary PLOT
Descripción general
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons (even in the presence of moisture), fluorocarbons, sulfur gases, and carbon dioxide.
USP Code: None
Phase:
  • Silica
Temp. Limits:
  • -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)