29046-U
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
black polypropylene cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE/silicone septum
black polypropylene cap
feature
closure type black polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
fitting
thread for 9 mm
General description
Related product
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)