Key Documents
27326
Supelco
Tapón de rosca (abierto arriba), rosca de 9 mm, con revestimiento
clear cap, PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41121821
material
PTFE/silicone septum
clear cap
feature
closure type clear polypropylene hole cap
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
General description
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Legal Information
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)