28282-U
Tenax® GR Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 6 mm × 4 mm × 7 in., fritted, preconditioned, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Tenax® GR GLASS TD TUBE, 7IN, FOR GERSTE
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Tenax® GR, glass TD tube, fritted, O.D. × I.D. × L 6 mm × 4 mm × 7 in., preconditioned, pkg of 1 ea
Materiales
glass TD tube
Nivel de calidad
descripción
Sealed with TDS³ Storage Container
Características
fritted
preconditioned
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × D.I. × L
6 mm × 4 mm × 7 in.
Matriz
Tenax GR Composite of 30% graphite carbon & 70% Tenax TA
idoneidad
suitable for (extends range of Tenax TA)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Gerstel® TDS A & TDS 2
categoría alternativa más sostenible
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)