20832-U
ORBO™ 402 Tenax® TA especialmente tratado (35/60), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
ORBO™ Tenax® TA
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,W separators
Agency
NIOSH 2507,2545,7905
OSHA 43
Línea del producto
ORBO™
composición
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 402
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 100 mm
Matriz
Tenax TA (specially treated)
tamaño de partícula
35-60 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Descripción general
It is compatible with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) equipment and is commonly used for breath analysis applications.
Aplicación
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)