Key Documents
27219
Supelco
Screw Top Vial, Silane-Treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
About This Item
UNSPSC Code:
41121806
material
amber glass vial
description
silanized
feature
closure type screw top vial
deactivation Silanized
packaging
pkg of 1000 ea
O.D. × H × I.D.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
volume
2 mL
fitting
thread for 8-425
General description
Cap not included.
Features and Benefits
  • Tratamiento patentado de silano protege grupos silanol activos en las superficies no tratadas del vidrio.
  • Recuperación mejorada de compuestos polares en cantidades de submicrogramos.
  • Ahorro de tiempo y dinero.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)