27083-U is made from Type 1 amber borosilicate glass
27083-U
Vials, screw top, amber glass (vial only)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Sinónimos:
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
What type of glass are the vials 27083-U made of?
1 answer-