Documentos clave
25095-U
Supelco
Depósito de almacenamiento TDS3
greener alternative
for use with Tekmar® AEROtrap 6000, for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
Sinónimos:
TDS3 Tube Strorage Container, Clear, 1/4" x 7" (6mm x 17.8cm)
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
envase
pkg of 1 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Gerstel® TDS 2/TDS/A
for use with Tekmar® AEROtrap 6000
for use with Thermal Desorption Tubes
categoría alternativa más sostenible
Descripción general
Use nuestro sistema de almacenamiento de muestras TDS3 para simplificar el proceso de desorción térmica de la misma. Los recipientes de almacenamiento TDS3 mantendrán la integridad de la muestra, tanto de los tubos en los que se debe recoger la muestra, como en los que ya la han adsorbido. Los tapones de muestreo opcionales convierten al recipente de almacenamiento TDS3 en un receptáculo adecuado para tubos que establece la conexión entre el tubo y la bomba de toma de muestra muy fácilmente.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Información legal
GERSTEL is a registered trademark of Gerstel GmbH & Co. KG
TDS3 is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)