24307
γ-DEX™ 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica
description
GC capillary column
parameter
30-230 °C temperature
Beta value
250
df
0.25 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.25 mm
matrix active group
non-bonded; 20% permethylated γ-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
column type
capillary chiral
separation technique
chiral
Categorías relacionadas
General description
Application
Chem/Phys Resistance
- 30 °C to 230 °C
Other Notes
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.