Merck
23779
Supelco
Capillary Column Tags
pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Materiales
0.016″ aluminum
envase
pkg of 100 ea
lengua L
5 1/4 in.
superficie de escritura L × An
1 1/8 in. × 3/4 in.
Descripción general
Marque permanentemente su columna capilar con nuestras chapas metálicas. Permanecerán seguras durante su almacenaje.
¿ Suficientemente suave como para escribir con un bolígrafo normal.
¿ Tamaño grande para que escriba toda la información necesaria.
¿ Ultra-ligero ¿ no dañará su columna.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)