Documentos clave
22997-U
Supelco
Unión
for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
Sinónimos:
Uniones Valco®
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiales
stainless steel
descripción
internal
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI Valco® ZU1
calibre tamaño
0.75 mm
Adaptador
for 1/16 in. O.D. tubing
compatibilidad
for connecting 1/16 in.
Descripción general
Stainless steel, unless noted otherwise. Nuts and ferrules included.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)