Key Documents
22971
Evaporador/concentrador Mini-Vap de seis puertos
Mini-Vap L × W 7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm), for use with 1-250mL containers, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Mini Vap 6mv cada uno
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
agency
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
reg. compliance
suitable for FDA C-010.02
packaging
pkg of 1 ea
Mini-Vap L × W
7 1/2 in. (19 cm) × 1 1/2 in. (4 cm)
base H
3/4 in. (2 cm)
compatibility
for use with 1-250mL containers
General description
El Mini-Vap incluye una válvula de aguja para la medición fina de aire o gas secante con nitrógeno. Ideal para una amplia variedad de requisitos en evaporación o concentración.
El concentrador/evaporador Mini-Vap de 6 puertos (22971) procesa seis viales o recipientes en miniatura a la vez. Viene con seis agujas de acero inoxidable, válvula de aguja de control fino y tres píes (0,9 m) de tubería de plástico.
El Mini-Vap incluye una válvula de aguja para la medición fina de aire o gas secante con nitrógeno. Ideal para una amplia variedad de requisitos en evaporación o concentración.
El concentrador/evaporador Mini-Vap de 6 puertos (22971) procesa seis viales o recipientes en miniatura a la vez. Viene con seis agujas de acero inoxidable, válvula de aguja de control fino y tres píes (0,9 m) de tubería de plástico.
El Mini-Vap ajustable (22970) es un concentrador/evaporador versátil que puede utilizarse con un solo recipiente. El diseño exclusivo permite recipientes de cualquier tamaño, desde el vial más pequeño hasta un vaso de precipitados de 250 ml.
Application
Se ha utilizado un evaporador mini-vap de seis puertos para la evaporación de disolventes durante el análisis de hidrocarburos aromáticos policíclicos utilizando GC equipado con detector de ionización de llama.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Multifactorial optimization approach for determination of polycyclic aromatic hydrocarbons in sea sediments of Turkish Mediterranean coast.
Tuncel, Semra G., and Tansel Topal
American Journal of Analytical Chemistry, 2.07, 783-783 (2011)
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo