Documentos clave
22067
Connector to Male NPT
stainless steel, 1/8 in. Swagelok, 1/4 in. male NPT, 200-1-4
Sinónimos:
Swagelok® 200-1-4,SS CONNECTOR 1/8TX1/4P EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
200-1-4
Adaptador
1/4 in. male NPT
1/8 in. Swagelok
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)