Documentos clave
22706
Connector to Female NPT
Swagelok® 400-7-2, stainless steel, 1/4 in. Swagelok, 1/8 in. female NPT
Sinónimos:
Swagelok® 400-7-2,SS CONNECTOR 1/4TX1/8P EA
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 400-7-2
Adaptador
1/4 in. Swagelok
1/8 in. female NPT
Descripción general
Nuts and ferrules included.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)