19146-U
Hamilton® needles for RN syringes, point style #5
needle size 22s ga, needle L 51 mm (2 in.), volume 2.5-100 μL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip, side port stainless steel
tamaño de la aguja
22s ga
Características
removable needle cone tip (side port)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 7784-05
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
2.5-100 μL
compatibilidad
for use with 2.5μL-100μL syringe
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)