Key Documents
26158-U
Conjuntos de émbolo Hamilton® con puntas para las gamas 1000, 1700 y 1800
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL), pkg of 1 ea
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
material
PTFE plunger tip
size
500 μL
feature
1750 LT, LTN, RN, or TLL
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 1169-01
compatibility
for use with Hamilton 1750 (LT, LTN, RN, or TLL)
General description
Para reparaciones en campo de las series 1000, 1700, y 1800. No válidads para jeringas Sample Lock.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)