1505-U
Relleno de GC recubierto
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
About This Item
Productos recomendados
envase
bottle of 10 g
Nivel de calidad
Parámetros
60-220 °C temp. limit
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Matriz
60/80 Carbopack B support
grupo activo de la matriz
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for analyte group amines
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)