Merck
A5503
Sigma-Aldrich
Albúmina from chicken egg white
lyophilized powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
Sinónimos:
Albúmina from hen egg white, Ovalbúmina
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
42010201
NACRES:
NA.25
origen biológico
chicken egg white
Nivel de calidad
tpo
Grade V
Ensayo
≥98% (agarose gel electrophoresis)
Formulario
lyophilized powder
mol peso
44287 Da by calculation
purificado por
crystallization
técnicas
bioconjugation: suitable
solubilidad
H2O: soluble 40 mg/mL
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
2-8°C
Información sobre el gen
chicken ... OVAL(396058)
Descripción general
La albúmina del huevo de gallina, u ovoalbúmina, es el principal constituyente proteico de la clara del huevo. La albúmina del huevo de gallina es una glucoproteína fosforilada. La porción peptídica de la molécula consta de 385 residuos de aminoácidos y tiene un peso molecular de 42,7 kDa.
Aplicación
Glucoproteína fosforilada que es útil como marcador (~45 kDa) para la electroforesis de proteínas. Se ha utilizado para producir un modelo animal del asma.
La ovoalbúmina es útil como marcador (∼45 kDa) para la electroforesis de proteínas. La ovoalbúmina se ha utilizado para producir un modelo animal del asma. La ovoalbúmina se utilizó como medio para incubación celular en el ensayo EliCell para la detección de citocinas liberadas de los eosinófilos.
En estudios llevados a cabo para analizar los efectos de la localización en las inmunizaciones con ADN se utiliza ovoalbúmina en ensayos de anticuerpos.
La ovoalbúmina se ha utilizado como agente de inducción en estudios modelo de dermatitis atópica.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La calorimetría diferencial de barrido indica que la albúmina del huevo de gallina se desnaturaliza a 84 °C. La ovoalbúmina puede utilizarse como una proteína transportadora para conjugarse a péptidos sintéticos que se utilicen como inmunógenos.
Forma física
Esencialmente exenta de sal
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1A
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J S Boyle et al.
International immunology, 9(12), 1897-1906 (1998-02-18)
We examined the role of the cellular localization of antigen on the immune response after DNA immunization of mice with three forms of ovalbumin (OVA). DNA encoding OVA which was secreted (sOVA) generated 10- to 100-fold higher IgG responses with
Ana Raquel Maceiras et al.
Nature communications, 8, 15067-15067 (2017-04-22)
Immunization leads to the formation of germinal centres (GCs) that contain both T follicular helper (Tfh) and T follicular regulatory (Tfr) cells. Whether T-cell receptor (TCR) specificity defines the differential functions of Tfh and Tfr cells is unclear. Here we
A D Nisbet et al.
European journal of biochemistry, 115(2), 335-345 (1981-04-01)
The complete amino acid sequence of hen ovalbumin, comprising 385 residues, has been determined. The sequence was deduced from the 17 cyanogen bromide fragments and from peptides derived by digestion with a number of proteolytic enzymes. The molecular weight of
A differential scanning calorimetric study of conversion of ovalbumin to S-ovalbumin in eggs.
J W Donovan et al.
Journal of the science of food and agriculture, 27(2), 197-204 (1976-02-01)
Joseph Khoory et al.
PloS one, 11(1), e0141206-e0141206 (2016-01-20)
Acute, inflammatory conditions associated with dysregulated complement activation are characterized by significant increases in blood concentration of reactive oxygen species (ROS) and ATP. The mechanisms by which these molecules arise are not fully understood. In this study, using luminometric- and
Artículos
For use as a marker in SDS-PAGE; Albumin from chicken egg white, For use as a marker in SDS-PAGE; L-Lactic Dehydrogenase from rabbit muscle, Type XI, lyophilized powder, 600-1,200 units/mg protein