13673-U
Supelpak™-2SV polymeric adsorbent
matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 100g
Sinónimos:
xad-2
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Supelpak™-2SV, matrix styrene-divinylbenzene, 20-60 mesh, pkg of 100 g
Formulario
beads
envase
pkg of 100 g
técnicas
LPLC: suitable
NMR: suitable
superficie
~300 m2/g
Matriz
styrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
polymer
tamaño de partícula
20-60 mesh
tamaño de poro
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
aplicaciones
environmental
técnica de separación
reversed phase
Aplicación
- Supelpak™-2SV resin was used as column packing material to extract sesquiterpenes.
- Supelpak™-2SV resin was used in glass column as packing material to capture limonene.
- Supelpak™-2SV resin was used as packing material to capture the off gas for NMR analysis.
- Used as adsorbent in the extraction of organochlorine compounds by Soxhlet extraction technique
- Adsorbent in the extraction of honey samples using column chromatography for HPLC analysis
- Used in adsorption chromatography
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)