ZMS1212
Anti-p-Ser/Thr-Pro MPM-2 Antibody, clone MPM-2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
Anti-NKX2-1 Antibody, clone 1H5-H2 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, phospho-MPM2 (Ser/Thr)-Pro,
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MPM-2, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt Variable kDa
observed mol wt ~50-180 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
all
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in Human skin tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in Human skin tissue sections.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in Human prostate cancer tissue sections
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected phospho-S/T-Pro MPM-2 in HeLa cells treated with colcemid.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)