Z743545
Teeny writer laboratory marker
extra fine tip, black
About This Item
Código UNSPSC:
41103032
NACRES:
NB.17
Productos recomendados
fabricante / nombre comercial
Diversified Biotech TNY-WTR
color
black
Categorías relacionadas
Descripción general
A retractable Sharpie® pen with an extra fine tip. Recommended for writing on all our labels for samples that will be stored at room temperature and not exposed to chemicals and/or caustic agents.
Información legal
Sharpie is a registered trademark of Sanford, LP
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)