Etiquetas de laboratorio
Las etiquetas para uso en laboratorio y gestión de muestras tienen requisitos especiales basados en el tipo de muestra, el tamaño del envase, las condiciones de almacenamiento y la aplicación. El etiquetado de las muestras de laboratorio presenta muchos desafíos, como la compatibilidad con los disolventes o la capacidad de permanecer adheridas durante la congelación y el crioalmacenamiento. Los sistemas diseñados específicamente para el etiquetado en laboratorios de investigación ofrecen símbolos específicos del laboratorio, serialización automática y codificación de barras integrada, lo que garantiza que dispone de la funcionalidad para su aplicación. El sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™ proporciona una solución de etiquetado de laboratorio completa con etiquetas de calidad de laboratorio adaptables, una impresora compacta con capacidad WIFI y un software de etiquetado de laboratorio diseñado a medida. Etiquetas específicas como CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® y Freezerbondz™ para crioalmacenamiento y TOUGH-TAGS® que resisten a los productos químicos más agresivos le proporcionan la confianza de poder identificar siempre sus valiosas muestras.
Las etiquetas para uso en laboratorio y gestión de muestras tienen requisitos especiales basados en el tipo de muestra, el tamaño del envase, las condiciones de almacenamiento y la aplicación. El etiquetado de las muestras de laboratorio presenta muchos desafíos, como la compatibilidad con los disolventes o la capacidad de permanecer adheridas durante la congelación y el crioalmacenamiento. Los sistemas diseñados específicamente para el etiquetado en laboratorios de investigación ofrecen símbolos específicos del laboratorio, serialización automática y codificación de barras integrada, lo que garantiza que dispone de la funcionalidad para su aplicación. El sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™ proporciona una solución de etiquetado de laboratorio completa con etiquetas de calidad de laboratorio adaptables, una impresora compacta con capacidad WIFI y un software de etiquetado de laboratorio diseñado a medida. Etiquetas específicas como CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® y Freezerbondz™ para crioalmacenamiento y TOUGH-TAGS® que resisten a los productos químicos más agresivos le proporcionan la confianza de poder identificar siempre sus valiosas muestras.
Más información sobre
Productos
Sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™
- El sistema de etiquetado de laboratorio MilliSentials™ ofrece una solución completa para el etiquetado de muestras de laboratorio. Las etiquetas de calidad de laboratorio pueden soportar temperaturas que van desde -196 °C (nitrógeno líquido) hasta 100 °C (agua hirviendo) y disolventes químicos agresivos (como etanol, DMSO, xileno). Las etiquetas se han diseñado también con perforaciones que permiten que un tamaño se ajuste a una amplia gama de recipientes de laboratorio, como tubos, crioviales, placas de Petri, placas de cultivo celular y frascos de reactivos. El software personalizado cuenta con plantillas de etiquetas prediseñadas para los recipientes de laboratorio, permite guardar las etiquetas para una rápida repetición de la impresión y dispone de una función de carga de hojas de cálculo para la impresión por lotes grandes.
- Las etiquetas de criogenización CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® pueden soportar temperaturas que van desde -196 °C hasta 80 °C y están disponibles en tamaños que se ajustan a viales, microtubos, cajas de congelador, microplacas, placas de cultivo celular, bolsas de plástico y otros recipientes para almacenamiento en nitrógeno líquido, congeladores y para trabajar con muestras sobre hielo seco.
- TOUGH-TAGS® son etiquetas químicamente resistentes que pueden soportar la exposición directa o la inmersión en disolventes orgánicos, alcoholes y productos químicos agresivos o corrosivos. Las etiquetas TOUGH-TAGS® resisten temperaturas que van desde -40° C hasta 121 °C, incluidos los baños María de agua hirviendo y la esterilización en autoclave, lo que las hace útiles para la identificación de materiales que requieren esterilización en autoclave, y están fabricadas con un adhesivo de alto rendimiento para recipientes de metal, vidrio y plástico.
- Nuestras soluciones de impresión están diseñadas para la gestión de muestras y el seguimiento del inventario y pueden integrarse en el flujo de gestión de su laboratorio.
- Disponemos de una gama de cintas para identificar muestras, equipos y materiales en el laboratorio, que están disponibles en una variedad de colores, tamaños y configuraciones para codificación por colores y para comodidad.
- También ofrecemos marcadores para una variedad de aplicaciones de laboratorio, como rotuladores resistentes al etanol y al alcohol, rotuladores de crionización y rotuladores resistentes al agua en una variedad de colores