Documentos clave
Z724505
Hettich® bucket for rotors 1798, 4446 and 5694
for ROTANTA 460/460R and ROTINA 38/38R, Bucket for Rotors 1798 (Z720208), 4446 (Z657999) and 5694
Sinónimos:
Hettich® centrifuge buckets
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
Características
Holds 1 x 100 mL tubes
Holds 12 x 4 - 15 mL tubes
Holds 2 x 50 mL tubes
Holds 20 x 2.7 - 7 mL tubes
Holds 40 x 1.5 - 2 mL tubes
Holds 5 x 25 mL tubes
fabricante / nombre comercial
Hettich 5051
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with Rotor 1798, 4296, 4446, 4753, 5694
Descripción general
Note: Replaces Bucket 5091
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)