Z710970
Rack for glass slides
glass, for 16/32 slides
Sinónimos:
900254
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Productos recomendados
Materiales
glass
Características
Holds 16/32 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 900254
tamaño
118x88x70 mm
Descripción general
Glass rack holds 16 single slides, 31 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 32 slides back-to-back.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)