Documentos clave
Z710962
Rack for glass slides
for 20/40 slides, glass
Sinónimos:
900304
About This Item
Código UNSPSC:
41122800
NACRES:
MA.01
Materiales
glass
Características
Holds 20/40 x slides 76x26 mm
fabricante / nombre comercial
WHEATON® 900304
tamaño
118x88x70 mm
Descripción general
Glass rack holds 20 single slides, 39 slides arranged alternately straight across and diagonally, or 40 slides back to back. Manufactured from soda-lime glass.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1